Merck
10874477001
Roche
プラスミノーゲン
from human serum
別名:
プラスミノーゲン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
human serum
品質水準
フォーム
lyophilized
比活性
~11 units/mg protein (activated with streptokinase at 37 °C and pH 7.4 with Chromozym PL as the substrate.)
分子量
90-94 kDa
包装
pkg of 20 U
メーカー/製品名
Roche
テクニック
activity assay: suitable
アプリケーション
life science and biopharma
輸送温度
wet ice
詳細
プラスミノーゲンは、ヒト血清由来のプロフィブリノリシンです。線維素溶解活性酵素プラスミンの酵素前駆体であるプラスミノーゲンは、一本鎖糖タンパク質です。等電性が異なる型が存在し、等電点電気泳動(IEF)によって分離することができます。凍結乾燥品はウシ血清アルブミン(BSA)で安定化されています。
アプリケーション
プラスミノーゲンはプラスミノーゲンアクチベーターの活性測定に使用されます。この酵素は、t-PA試験における組織プラスミノーゲンアクチベーター(t-PA)の基質であり、そしてt-PA治療のための参照物質です。これはt-PAの製造における工程内管理として使用されます。
特徴および利点
内容物
ウシ血清アルブミンで安定化された凍結乾燥品。
品質
混入物:<0.05%プラスミン。調製では6-アミノヘキサン酸を含みません。
シーケンス
天然プラスミノーゲン(glu-プラスミノーゲン)には、N末端グルタミン酸基があります。血漿タンパク質の部分分解により、N末端リシンを有する分子(lys-プラスミノーゲン)が生じます。エラスターゼによる切断は、val-プラスミノーゲンを生じます。完全アミノ酸配列は790個のアミノ酸を含みます。ロシュ・アプライドサイエンスは、glu-プラスミノーゲンを供給しています。
調製ノート
安定剤:BSAで安定化
使用溶液:溶媒は、20 mMリン酸ナトリウム緩衝液、pH 7.5、100 mM NaClを推奨します。
保管条件(使用溶液):-15~-25°C
-15~-25°Cで保存した場合、20 mMリン酸ナトリウム緩衝液、pH約7.5、100 mM NaClの溶液は、活性を失うことなく数カ月間安定です。
注:
プラスミノーゲンは自己分解の影響を受けやすく、活性化を引き起こす可能性があります。したがって、皮膚との接触または他の汚染(例えば、微生物による)は避けるべきです。
保管および安定性
2〜8℃で保存します。(乾いた状態で保存してください!)
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Krüger et al.
Cancer gene therapy, 7(2), 292-299 (2000-04-19)
The serine protease urokinase-type plasminogen activator, uPA, when bound to its specific receptor, uPAR (CD87), plays a significant role in tumor cell invasion and metastasis. In breast cancer, enhanced uPA antigen in the primary tumor is correlated with poor prognosis
Claudine Ferland et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 173(7), 4417-4424 (2004-09-24)
Increased eosinophil counts are a major feature of asthmatic airways. Eosinophil recruitment requires migration through epithelium and tissue extracellular matrix by activation of proteases. We assessed the capacity of IL-16, a CD4(+) cell chemotactic factor, to induce migration of eosinophils
H Roger Lijnen
Biochemistry. Biokhimiia, 67(1), 92-98 (2002-02-14)
Several molecular interactions between the matrix metalloproteinase (MMP) and the plasminogen/plasmin (fibrinolytic) system may affect cellular fibrinolysis. MMP-3 (stromelysin-1) specifically hydrolyzes urokinase (u-PA), yielding a 17 kD NH2-terminal fragment containing the functionally intact receptor (u-PAR)-binding sequence and a 32 kD
Andrea Schweinitz et al.
The Journal of biological chemistry, 279(32), 33613-33622 (2004-05-20)
The serine protease urokinase-type plasminogen activator (uPA) interacts with a specific receptor (uPAR) on the surface of various cell types, including tumor cells, and plays a crucial role in pericellular proteolysis. High levels of uPA and uPAR often correlate with