安全性情報
SRP6518
Sigma-Aldrich
プラスミノーゲン ヒト血漿由来
≥95% (SDS-PAGE)
別名:
PLG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
90.0 – 92.0 kDa
包装
pkg of 1 mg
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PLG(5340)
詳細
プラスミノーゲンはプラスミンの不活性な前駆体です。プラスミノーゲンは、主にプラスミンの線維素溶解(血栓溶解)活性を活性化する組織プラスミノーゲン活性化因子(tPA)、または細胞外マトリックスの再構築および細胞移動に関連するウロキナーゼプラスミノーゲン活性化因子(uPA)のいずれかの作用によって活性化されます。
プラスミノーゲンは、ヒト染色体6q26-27にマッピングされた遺伝子によりコードされています。コードされたタンパク質は、リーダー、クリングル、およびプロテアーゼドメインを特徴としています。
生物化学的/生理学的作用
プラスミンは血栓のフィブリンを溶解し、胚発生、組織再構築、腫瘍浸潤、および炎症など、他のさまざまなプロセスでタンパク質分解因子として役立ちます。これは、フィブリン/フィブリノーゲン、血液凝固因子V/VaおよびVIII/VIIIaを切断します。プラスミンは、不活性な酵素前駆休を切断することにより、マトリックスメタロプロテイナーゼを活性化します。プラスミンは、血管内皮成長因子(VEGF)および形質転換増殖因子β(TGF-β)などのいくつかの増殖因子の活性化にも関係しています。
物理的形状
20 mMトリスHCl(pH 7.5)および2 mM EDTAから凍結乾燥
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SRP6518-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matrix metalloproteinase-1 and -9 activation by plasmin regulates a novel endothelial cell-mediated mechanism of collagen gel contraction and capillary tube regression in three-dimensional collagen matrices.
Davis GE, et al.
Journal of Cell Science, 114, 917-930 (2001)
Molecular characterisation of the human apo (a)-plasminogen gene family clustered on the telomeric region of chromosome 6 (6q26?27).
Magnaghi P, et al.
Human Molecular Genetics, 3(3), 437-442 (1994)
Nitrosothiol formation catalyzed by ceruloplasmin. Implication for cytoprotective mechanism in vivo.
Inoue K, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274, 27069-27075 (1999)
Requirement for receptor-bound urokinase in plasmin-dependent cellular conversion of latent TGF-beta to TGF-beta.
Odekon LE, et al.
Journal of Cellular Physiology, 158, 398-407 (1994)
Minor Role of Plasminogen in Complement Activation on Cell Surfaces.
Hyvarinen S and Jokiranta TS
PLoS ONE, 10, e0143707-e0143707 (2015)