Merck
19-4530
Sigma-Aldrich
ミネラルスピリッツ
CP
別名:
ミネラルターペン, リグロイン, 石油スピリット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
グレード:
CP
bp:
179-210 °C (lit.)
蒸気圧:
2 psi ( 21.1 °C)
グレード
CP
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
2 psi ( 21.1 °C)
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
179-210 °C (lit.)
密度
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C(CCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F
引火点(℃)
42 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19-4530-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)