グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 9
new score: 8
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
143-145 °C (lit.)
143-146 °C
官能基
amide
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C11H21N2O2/c1-8(14)12-9-6-10(2,3)13(15)11(4,5)7-9/h9H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
InChI Key
UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
00375-BULK:
00375-5G:
00375-VAR:
00375-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック