Merck
09136
Millipore
トリプトファン ブロス
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
トリプトン/トリプトファン 培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 10273:2017
according to ISO 16654:2001
according to ISO 6579-1:2017
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
DL-tryptophan, 1.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.5±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
Escherichia coli
coliforms
アプリケーション
水中のE. coliを検査するためのインドール試験に使用する培地です。 acc. EN IS0 9308-1:2000.
調製ノート
16 gのトリプトファンブロスを1リットルの水に加熱して溶かします。試験管ごとに3 mLを分注します。綿栓、プラスチックまたは金属のキャップでチューブを閉じます。121 ±3°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
09136-BULK:
09136-500G:
09136-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)