Merck
13005
Millipore
Sulfate API Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
硫酸塩還元API寒天培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 14 g/L
ascorbic acid, 0.1 g/L
dipotassium phosphate, 0.01 g/L
ferrous ammonium sulfate, 0.1 g/L
magnesium sulfate, 0.2 g/L
sodium chloride, 10 g/L
yeast extract, 1 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
biofuels
environmental
food and beverages
petroleum
microbiology
適合性
Desulfobacter spp.
Desulfovibrio spp.
Desulfuromonas spp.
Thiobacillus spp.
sulfate-reducing bacteria
アプリケーション
硫酸API培地は、米国石油協会の推奨手順によって硫酸還元菌を検出および推定するのに使用されます。これらの細菌は、この培地の中で成長して硫酸塩を硫化物に還元することができます。
調製ノート
Suspend 25.4 g in 1000 ml of purified water. Add 4 ml of sodium lactate (Cat. No. 71718; 60% in water). Heat with frequent agitation to dissolve the medium completely. Dispense, preferably in screw-capped tubes in 9 ml amounts. Sterilize at 121°C for 10 minutes. Close the caps immediately while the medium is still hot.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13005-VAR-F:
13005-500G-F:
13005-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)