Merck
28228
Millipore
Sulfate Reducing Broth, Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
製品種目
BioChemika
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
ammonium sulfate, 0.1 g/L
calcium chloride, 0.1 g/L
dipotassium phosphate, 2.0 g/L
ferric chloride, 0.02 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
7.8±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
Desulfobacter spp.
Desulfovibrio spp.
Desulfuromonas spp.
Thiobacillus spp.
sulfate-reducing bacteria
アプリケーション
Thiobacillus thioparusなどの硫酸塩還元細菌の培養および計数に使用されます。助剤として10 g/Lのチオ硫酸ナトリウム(製品番号 72049)が必要です。
調製ノート
Suspend 2.32 g in 1 litre distilled water and add 10 g of sodium thiosulfate (Cat. No. 72049). Boil to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28228-BULK-F:
28228-VAR-F:
28228-100G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)