Merck
15156
Supelco
ビスピラゾロン
for TLC derivatization, for the det.of cyanide, ≥98.0%
別名:
3,3′-ジメチル-1,1′-ジフェニル-(4,4′-ビ-2-ピラゾリン)-5,5′-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18N4O2
CAS番号:
分子量:
346.38
Beilstein:
572787
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード:
for TLC derivatization
アッセイ:
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
テクニック:
thin layer chromatography (TLC): suitable
グレード
for TLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
フォーム
powder
品質
for the det.of cyanide
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
溶解性
formic acid: 50 mg/mL, clear, yellow
SMILES記法
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
InChI Key
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Bispyrazolone was used in an experimental procedure, done in order to remove linamarin in starch from cassava roots, by using plant cell wall-degrading enzymes, xylanase and cellulase. It was also used for spectrophotometric determination and quantization of urea in urine samples.
その他情報
Determination of ammonia; Assay of cyanogenic compounds
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15156-5G:
15156-25G:
15156-VAR:
15156-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
フマル酸 ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
47910
フマル酸
Spectrophotometric Determination of Urea in Urine Samples by using Bispyrazolone Method.
Sharma V
Proceedings of the Indian Academy of Sciences - Section A, 79 (1) (2013)
An efficient treatment for detoxification process of cassava starch by plant cell wall-degrading enzymes.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 109 (1), 9-14 (2010)
An enzymatic assay for the total cyanide content of cassava (Manihot esculenta Crantz).
R D Cooke
Journal of the science of food and agriculture, 29(4), 345-352 (1978-04-01)
L. Prochazkova
Analytical Chemistry, 36, 865-865 (1964)
R.D. Cooke et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 33, 269-269 (1982)