認証
according to ISO 16649-3:2015
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
L-arginine, 0.04 g/L
L-aspartic acid, 0.048 g/L
bromocresol purple, 0.02 g/L
calcium chloride, 0.02 g/L
L-cystine, 0.04 g/L
dipotassium phosphate, 1.8 g/L
ferric ammonium citrate, 0.02 g/L
lactose, 20 g/L
magnesium sulfate, 0.2 g/L
nicotinic acid, 0.002 g/L
pantothenic acid, 0.002 g/L
sodium formate, 0.5 g/L
thiamine, 0.002 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.7±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for coliforms
nonselective and differential for enterobacteriaceae
アプリケーション
調製ノート
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
WGK
WGK 2
Jan Code
17171-BULK:
17171-VAR:
17171-1EA:
17171-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.