Merck
17211
Millipore
ローズベンガルクロラムフェニコール寒天培地
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
認証
according to GB 4789.15-2016
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15.5 g/L
chloramphenicol, 0.1 g/L
dextrose, 10 g/L
magnesium sulfate, 0.5 g/L
monopotassium phosphate, 1 g/L
mycological peptone, 5 g/L
rose bengale, 0.05 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
microbiology
適合性
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Penicillium spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
アプリケーション
環境物質や食物に存在する酵母とカビの選択的な単離および計数に使用します。
調製ノート
Suspend 32.15 g in 1 litre distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
17211-VAR:
17211-100G:
17211-BULK:
17211-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.