詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
solid
品質
LiChropur™
分子量
160.17 g/mol
テクニック
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Buffer component in high-performance liquid chromatography (HPLC) for arsenic speciation.
- Mobile phase component in reverse-phase column for arsenic speciation.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
19022-BULK-F:
19022-50G-F:
19022-INTR-F:
19022-VAR-F:
19022-2.5G-F:
19022-10G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック