Merck
20919
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、取り外し可能な針
75RN, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
ハミルトン®シリンジ 75RN、5.0 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
26s ga (bevel tip)
特徴
needle type RN (removable needle)
point style 2
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 87930
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton シリンジは、GC分析でガス交換を最小限にする気密型です。正確な量を送達できます。プランジャーは最高級です。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)