安全性情報
21315
Hamilton®マイクロリッターシリンジ、接合針
75ASN, volume 5 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23s ga (cone tip)
特徴
needle type N (cemented needle)
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 87990
ニードル長
43 mm (1.71 in.)
容量
5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. Syringes can be replaceable or cemented. Cemented have smaller dead volume and shorter lifetimes.
ハミルトンのマイクロリッターシリンジは、液体の注入に使用されます。このシリンジは、ガラス製の円筒とハンドフィット型のステンレススチール製プランジャーでできています。個々のプランジャーは、対応するシリンジのシリンダーにフィットしています。
プランジャーは、他のシリンジには使用できません。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Susanna E Brantley et al.
Development (Cambridge, England), 146(8) (2019-03-29)
Local signals and structural support from the surrounding cellular microenvironment play key roles in directing development in both embryonic organs and adult tissues. In Drosophila, male germ cells are intimately associated and co-differentiate with supporting somatic cells. Here, we show
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Robards, Kevin; Jackson, P.E.; Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)