Merck
21378
Millipore
Campylobacter Culture Medium
powder, final pH 7.3±0.2 (25 °C), bottle of 500 g, non-sterile, suitable for microbiology
別名:
Campylobacter Selective Agar (Base)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171609
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 13 g/L
electrolyte, 5 g/L
peptone-protein mixture, 21 g/L
starch (soluble), 1 g/L
包装
bottle of 500 g
最終pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
適合性
selective for Campylobacter spp.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Skirrowの方法によるヒトや動物の臨床検体、汚染食品、水などからのカンピロバクター属の単離に使用します。
調製ノート
Supplements:
50-70 ml/l defibrinated blood
1 vl/l Park and Sanders Selective Supplement I (Cat. No. 17191)
1 vl/l Park and Sanders Selective Supplement II (Cat. No. 17194)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21378-100G:
21378-BULK:
21378-VAR:
21378-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M B Skirrow
British medical journal, 2(6078), 9-11 (1977-07-02)
By selective culture campylobacters (C jejuni and C coli) were isolated from the faeces of 57 (7-1%) out of 803 unselected patients with diarrhoea; none were isolated from 194 people who had not got diarrhoea. Specific agglutinins were found in