Merck
217417
Supelco
AmberChrom 1X8 Ion Exchange Resin
chloride form, 50-100 mesh
別名:
AmberChrom 1X8 塩化物フォーム, AmberChrom 1X8-100イオン交換樹脂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
AmberChrom 1X8 50-100メッシュ(CL-)陰イオン,
詳細
cross-linkage 8%
品質水準
形状
beads
クロスリンク
8 % cross-linked
パラメーター
66 °C OH- form max. temp.
湿度
43-48%
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
quaternary ammonium
粒径
50-100 mesh
使用pH
0-14
キャパシティ
1.2 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI Key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AmberChrom 1X8は強塩基性の陰イオン交換樹脂で、固相抽出の吸着剤として用いられています。
アプリケーション
AmberChrom 1X8 Cl型は以下の用途に用いられています。
  • Dowexカラムを用いたD[2-3H]グルコースからの3H2Oの分離
  • Dowexカラムを用いたパントテン酸キナーゼの定量
  • Dowexクロマトグラフィーによるミオ-[3H]イノシトールからのリン酸イノシトールの分離
精密な化学処置用の強塩基性(Type I)アニオン交換樹脂で、FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25に適合しています。
特徴および利点
強塩基性陰イオン交換樹脂です。
その他情報
本イオン交換樹脂は特に処理、洗浄は行われていません。前準備として、適切な溶出と洗浄をお勧めします。
法的情報
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
217417-100G:
217417-VAR:
217417-BULK:
217417-2.5KG:
217417-1FT3:
217417-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M N Fisher et al.
FEBS letters, 190(2), 293-296 (1985-10-14)
The relative tissue activities of pantothenate kinase range from 1 to 5 nmol . min-1 . g-1 wet wt for heart, brain, kidney, and liver. The enzyme partially purified from each tissue is inhibited by CoA, but there is a
A Cedazo-Mínguez et al.
FEBS letters, 504(1-2), 45-49 (2001-08-28)
The mechanism(s) by which the E4 isoform of apolipoprotein E (apoE4) influences Alzheimer's disease (AD) are not fully known. We report that apoE4, but not apoE3, disrupts carbachol-stimulated phosphoinositide (PI) hydrolysis in SH-SY5Y neuroblastoma cells. Carbachol responses were also disrupted
L M King et al.
Cardiovascular research, 39(2), 381-392 (1998-11-03)
Experimental data from isolated rat hearts suggest that glycolysis in severe myocardial ischemia is inhibited by accumulation of glycolytic metabolites. In contrast, positron emission tomography (PET) in patients with myocardial ischemia records a 'mismatch' between the decreased coronary flow in
Ayşem Uzer et al.
Forensic science international, 174(2-3), 239-243 (2007-06-09)
The Meisenheimer anions formed from TNT in KOH solutions in alcohol or acetone were used in screening tests for TNT among possible nitro-explosives. The same reaction was used for the spectrophotometric assay of TNT in soil by CRREL (Cold Regions
関連コンテンツ
低圧液体クロマトグラフィー(LPLC)は、低圧で作動するクロマトグラフィー技術の1つで、移動相はポンプの働きにより固定相が充てんされたカラム内を移動します。
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.