グレード
for microscopy (Bact.)
品質水準
フォーム
liquid
テクニック
microbe id | staining: suitable
不純物
phenol
密度
0.99 g/mL at 20 °C
εmax
9.36 at 542-552 nm in 50% ethanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
適合性
bacteria
SMILES記法
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(=C2\C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)c(C)c3
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
InChI Key
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21820-100ML:4548173911182
21820-VAR:
21820-1L:4548173911199
21820-INTR:
21820-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.