Merck
24544
Hamilton® syringe, 800 series, cemented needle
805N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22s ga (bevel tip)
詳細
Microliter
特徴
needle type N (cemented)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 84856
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
50 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 700シリーズと同じ性能を持つ上、その他の利点もあります。
  • 金属製の延長ハンドルは取り外し可能であり、その場で修理できます。
  • プランジャーの芯は曲げ耐性を持っています。
  • 全容量の±1%以内の確度があります。
  • 温度限界:50°C(固定ニードルの場合)、115°C(取り外し可能ニードルの場合)です。
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
アプリケーション
It has been used in stripe assay to understand the attractive or repulsive activity of protein substrate fibronectin and leucine-rich transmembrane protein-2 (FLRT2) using dissociated Hippocampal neurons.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Stripe Assay to Study the Attractive or Repulsive Activity of a Protein Substrate Using Dissociated Hippocampal Neurons
Yamagishi, Satoru, et al.
Journal of Visualized Experiments, 112, e54096-e54096 (2016)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)