グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
1.8 (vs air)
アッセイ
98%
98.0-103.0% (ACS specification)
フォーム
solid
不純物
oxalate, passes test (lim ~0.05%)
≤0.005% insolubles
強熱残分
≤0.01%
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
InChI Key
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
247561-BULK:
247561-500G:
247561-5G:
247561-VAR:
247561-100G:
247561-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)