Merck
26719
Hamilton® GASTIGHT®シリンジ、硬化ニードル
new
1701ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23s ga (cone tip)
特徴
needle type ASN (cemented needle)
syringe type Gastight
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80080
ニードル長
43 mm (1.71 in.)
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hamilton社製Gastight®シリンジは、ガスまたは液体注入用です。 このシリンジは、先端がPTFEのプランジャーシールが付いたガラス製バレルを備えて、漏れのないシールを形成しています。シールによって、試料はシリンジバレルの内側から拭き取られます。
Gastightシリンジ用の交換プランジャーアセンブリーが用意されています。
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)