Merck
320609
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzenediazonium 1,5-naphthalenedisulfonate hydrate
powder
別名:
2,4-DCPD, 2,4-Dichlorophenyldiazonium 1,5-naphthalenedisulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3N2(O3SC10H6SO3H) · xH2O
CAS番号:
分子量:
461.30 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
組成
Carbon: 37.5-45.8% (Anhydrous Basis)
Nitrogen: 5.0-7.0% (Anhydrous Basis)
Water: 3.0-10.0% (by Karl Fischer)
faint yellow
mp
195 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Clc1ccc([N+]#N)c(Cl)c1.OS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.C6H3Cl2N2.H2O/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);1-3H;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
SPGAUZWLXGQOLT-UHFFFAOYSA-M
詳細
2,4-Dichlorobenzenediazonium 1,5-naphthalenedisulfonate hydrate is a diazonium salt intended for use in histology and hematology.
アプリケーション
2,4-Dichlorobenzenediazonium 1,5-naphthalenedisulfonate hydrate is used in spectrophotometric detection of total bilirubin in serum.
Used in spectrophotometric detection of total bilirubin in serum.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
320609-BULK:
320609-1G:
320609-5G:
320609-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3