製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.N[C@@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H](C1)N=C(N)C(=O)O)C)O[C@@H]2[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)O)O
InChI
1S/C14H25N3O9.ClH/c1-3-5(17-12(16)13(23)24)2-4(15)14(25-3)26-11-9(21)7(19)6(18)8(20)10(11)22;/h3-11,14,18-22H,2,15H2,1H3,(H2,16,17)(H,23,24);1H/t3-,4+,5+,6-,7+,8+,9-,10+,11+,14-;/m1./s1
InChI Key
ZDRBJJNXJOSCLR-NZXABURVSA-N
WGK
WGK 2
Jan Code
32354-100MG:
32354-VAR:
32354-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)