蒸気密度
>6 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 40 °C)
製品種目
PESTANAL®
自己発火温度
1060 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.6 %, 150 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36627-1G:4548173372044
36627-VAR:
36627-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック