Merck
43646
Supelco
酢酸シトロネリル
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
198.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(CCOC(C)=O)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
InChI Key
JOZKFWLRHCDGJA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
43646-VAR:
43646-BULK:
43646-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oriane Tascone et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(30), 8041-8048 (2014-10-27)
Damascena and centifolia roses are cultivated worldwide for their petal extracts that contain key odorant ingredients of perfumes. The analytical identification and quantification of pesticides in rose petals have never been described in the literature. Here, we report on a