製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCNc1nc(O)nc(NC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C9H17N5O/c1-5-10-6-11-7(13-8(15)12-6)14-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H3,10,11,12,13,14,15)
InChI Key
OYTCZOJKXCTBHG-UHFFFAOYSA-N
詳細
Terbutylazine-2-hydroxy is a metabolite of triazine herbicide. It is used for the pre- and posr-emergence control of annual weeds, perennial weeds, grasses, and broadleaf weeds in agricultural crops.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46019-100MG:
46019-1EA:
46019-BULK:
46019-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)