Merck
50387
Supelco
アセトニトリル
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
グレード:
gradient grade
アッセイ:
≥99.9% (GC)
テクニック:
HPLC: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
81-82 °C (lit.)
蒸気圧:
72.8 mmHg ( 20 °C)
製品名
アセトニトリル, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9% (GC)
グレード
gradient grade
品質水準
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water
≤1 ppb quinine fluor., 254 nm
≤1 ppb quinine fluor., 365 nm
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
n20/D 1.344
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption
≤1 mAU at 254 nm
≤5 mAU at 210 nm
λ
1 cm path, H2O reference
UV吸収
λ: 200 nm Amax: 0.1
λ: 210 nm Amax: 0.035
λ: 220 nm Amax: 0.02
λ: 230 nm Amax: 0.01
λ: 240 nm Amax: 0.005
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50387-25ML-F:
50387-BULK-F:
50387-VAR-F:
50387-4X25ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 412-431 (2003-05-02)
A simple, fast, and inexpensive method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables is introduced. The procedure involves initial single-phase extraction of 10 g sample with 10 mL acetonitrile, followed by liquid-liquid partitioning formed by addition of
Purification of acetonitrile.
Walter M and Ramaley L.
Analytical Chemistry, 45(1), 165-166 (1973)
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Divya Subramonian et al.
Journal of proteome research, 13(9), 3905-3918 (2014-07-30)
SUMOylation is an essential posttranslational modification and regulates many cellular processes. Dysregulation of SUMOylation plays a critical role in metastasis, yet how its perturbation affects this lethal process of cancer is not well understood. We found that SUMO-2/3 modification is
Changting Xiao et al.
Diabetes, 63(7), 2394-2401 (2014-03-04)
The dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin, an antidiabetic agent, which lowers blood glucose levels, also reduces postprandial lipid excursion after a mixed meal. The underlying mechanism of this effect, however, is not clear. This study examined the production and clearance of