Merck
50792
Supelco
ウムカリン
analytical standard
別名:
5-メトキシスコポレチン, 7-ヒドロキシ-5,6-ジメトキシ-2H-1-ベンゾピラン-2-オン, 7-ヒドロキシ-5,6-ジメトキシクマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10O5
CAS番号:
分子量:
222.19
Beilstein:
1347824
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1c(O)cc2OC(=O)C=Cc2c1OC
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-10-6-3-4-9(13)16-8(6)5-7(12)11(10)15-2/h3-5,12H,1-2H3
InChI Key
DVBPETFXQYSHLJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: pelargonium
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
50792-BULK:
50792-VAR:
50792-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)