蒸気密度
5.14 (vs air)
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
600 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.5 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.1% ethanolamine (GC)
≤0.2% water
≤0.3% diethanolamine (GC)
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
有効pH範囲
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
溶解性
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI Key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
354.2 °F - closed cup
引火点(℃)
179 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50926-VAR:
50926-BULK:
50926-1ML:4548173984605