蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
325 °C (DIN 51794)
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.6-7.2 % (v/v)
不純物
≤0.3% Water (Karl Fischer)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
bp
360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
21 °C
転移温度
flash point 190 °C
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI Key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.122 - 1.125
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
WGK
WGK 1
引火点(°F)
354.2 °F - closed cup
引火点(℃)
179 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体