Merck
407348
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)フェニルエーテルアクリル酸塩
average MN 324, acrylate, phenoxy, 150-350 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
エトキシル化フェニルアクリル酸塩, フェノールエトキシレートアクリル酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2CHCO2(CH2CH2O)nC6H5
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレングリコール)フェニルエーテルアクリル酸塩, average Mn 324, contains 150-350 ppm MEHQ as inhibitor
フォーム
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mn 324
含みます
150-350 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.502
bp
134 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.127 g/mL at 25 °C
Ω末端
phenoxy
α末端
acrylate
SMILES記法
C=CC(=O)OCCOCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
InChI Key
RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)フェニルエーテルアクリル酸塩は、ヘテロ二官能化されています。MEHQ阻害剤は自動重合を防止します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
407348-100ML:
407348-BULK:
407348-VAR:
407348-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
眼科デバイス用モノマーの製造は、純度向上や製造供給の信頼性向上の必要性により推進されますが、最終的にはコンタクトレンズを装用する際の快適さや安全性の向上の必要性がその原動力となっています。1日使い捨てコンタクトレンズには、多くのユーザーが持つこのニーズに対処できる可能性がありますが、週・月単位の定期交換レンズと比べるとコストが高いことが普及のネックとなっています。コンタクトレンズをより手頃な価格にして、コンタクトレンズ市場の成長を加速させるには、コスト構造を改善して、さらに高品質の原材料を得られるようにする新たなアプローチが必要です。
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。