Merck
33729
Sigma-Aldrich
トリエタノールアミン
puriss. p.a., ≥99% (GC)
別名:
2,2′,2″-ニトリロトリエタノール, トリス(2-ヒドロキシエチル)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2CH2)3N
CAS番号:
分子量:
149.19
Beilstein:
1699263
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム:
viscous liquid
アッセイ:
≥99% (GC)
蒸気密度
5.14 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
viscous liquid
自己発火温度
600 °F
expl. lim.
8.5 %
不純物
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.1% ethanolamine
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.5% diethanolamine (GC)
強熱残分
≤0.005% (as SO4)
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
有効pH範囲
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
転移温度
solidification point 20-22 °C
溶解性
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤1 mg/kg
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI Key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triethanolamine (TEA) belongs to the family of ethanolamines. It includes the properties of both amines and alcohols.
アプリケーション
Triethanolamine may be used as a derivatizing reagent for the determination of boric acid in water samples using gas chromatography-mass spectrometry technique. Addition of triethanolamine to an acidic buffer facilitates the determination of fluoride in inorganic orthophosphates by using a fluoride-selective electrode.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
354.2 °F - closed cup
引火点(℃)
179 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33729-VAR:
33729S-230KG:
33729-6X1L:
33729-6X250ML:
33729-250ML:
33729-30KG:
33729-BULK:
33729-1.5L:
33729-1L:4548173356037
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fast quantitative analysis of boric acid by gas chromatography-mass spectrometry coupled with a simple and selective derivatization reaction using triethanolamine
Zeng M-L, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 21(3), 482-485 (2010)
Triethanolamine as an Efficient and Reusable Base, Ligand and Reaction Medium for Phosphane-Free Palladium-Catalyzed Heck Reactions.
Li HJ and Wang L.
European Journal of Organic Chemistry, 22, 5099-5102 (2006)
Toxicology of mono-, di-, and triethanolamine
Knaak BJ, et al.
Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 74(1-86) (1997)
Final report on the safety assessment of triethanolamine, diethanolamine, and monoethanolamine.
Journal of the American College of Toxicology, 2(7), 183-235 (1983)
Yuri L Lyubchenko et al.
Methods (San Diego, Calif.), 47(3), 206-213 (2008-10-07)
This paper describes protocols for studies of structure and dynamics of DNA and protein-DNA complexes with atomic force microscopy (AFM) utilizing the surface chemistry approach. The necessary specifics for the preparation of functionalized surfaces and AFM probes with the use