組成
agar, 15 g/L
beef heart infusion (extract from 500 g), 10 g/L
EDTA, 0.3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
thallous acetate, 0.04 g/L
tryptose, 10 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
適合性
Bacillus anthracis
selective for Bacillus spp.
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
55678-500G-F:4548173957210
55678-100G-F:
55678-VAR-F:
55678-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック