アッセイ
≥99.0% (T)
形状
solid
密度
2.665 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[K+].[K+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Si.2K/c1-7(2,3,4,5)6;;/q-2;2*+1
InChI Key
UUHPPUWEDCVPCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60322-VAR:
60322-1KG:4548173333670
60322-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)