Merck
63677
Supelco
(−)-メントン
analytical standard
別名:
(1R,4S)-p-メンタン-3-オン, (2S,5R)-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
2041368
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −28±2°, neat
光学純度
enantiomeric ratio: ≥90:10 (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.451
bp
207-210 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Highly purified (-)-menthone. Resolving agent for diols via acetalization ; Menthone-derived spirocyclic 1,3-dioxane-4,6-diones are used in asymmetric Diels-Alder and (2+2) cycloadditions
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
165.2 °F
引火点(℃)
74 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
63677-BULK:
63677-25ML:
63677-VAR:
63677-5ML:
63677-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
M. Sato et al.
Tetrahedron, 47, 7271-7271 (1991)
T. Harada, A. Oku
Synlett, 95-95 (1994)