Merck
69110
Sigma-Aldrich
1-メチルピロリジン
≥98.0% (GC)
別名:
N-Methylpyrrolidine, N-Methyltetrahydropyrrole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11N
CAS番号:
分子量:
85.15
Beilstein:
102445
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.425
bp
76-80 °C (lit.)
密度
0.800 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3
InChI Key
AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-メチルピロリジンは、ピロリジンベースのイオン液体の合成に広く使用されています。この他に報告されている用途は、
  • 一次Li/CFx電池用のイオン液体電解質の合成。
  • 硫酸を触媒とするアルキンのケトンへの変換を行うための反応媒体としてのイオン液体の調製。
  • 高度に結晶化したフェリエライト層状ケイ酸塩であるMCM-47は、1-メチルピロリジンと1,4-ジブロモブタンの反応で合成したジ第四級アンモニウム塩を使用して合成できます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
69110-500ML:
69110-BULK:
69110-VAR:
69110-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sulfuric acid-catalyzed conversion of alkynes to ketones in an ionic liquid medium under mild reaction conditions.
Wong W L, et al.
ACS Catalysis, 1(2), 116-119 (2011)
N-Methyl-N-propylpiperidinium bis (trifluoromethanesulfonyl) imide (PP13?TFSI)?novel electrolyte base for Li battery.
Sakaebe H and Matsumoto H
Electrochemical Communications, 5(7), 594-598 (2003)
MCM-47: a highly crystalline silicate composed of hydrogen-bonded ferrierite layers.
Burton A, et al.
Chemistry of Materials, 12(10), 2936-2942 (2000)
Structure and properties of high stability geminal dicationic ionic liquids.
Anderson J L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(2), 593-604 (2005)
Ionic liquid electrolytes for lithium batteries: Synthesis, electrochemical, and cytotoxicity studies.
Madria N, et al.
Journal of Power Sources, 234, 277-284 (2013)