Merck
75450
Supelco
(−)-三塩基性ヒドロキシクエン酸カルシウム
analytical standard
別名:
(−)-ヒドロキシクエン酸 tricalcium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10Ca3O16
CAS番号:
分子量:
530.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤15% water
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@H](C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)[C@@]1(O)CC(=O)O[Ca]OC1=O)[C@@]2(O)CC(=O)O[Ca]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O8.3Ca/c2*7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11;;;/h2*3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;;3*+2/p-6/t2*3-,6+;;;/m11.../s1
InChI Key
RVEPHTVUPANNSH-IFDHGPESSA-H
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
75450-BULK:
75450-10MG:
75450-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jun Sang Yu et al.
Planta medica, 83(11), 895-900 (2017-03-14)
This study assessed the inhibitory effects of