Merck
797979
Sigma-Aldrich
ヘキサメチレンテトラミン
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
別名:
1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.13,7]デカン, ウロトロピン, ヘキサミン, メテナミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N4
CAS番号:
分子量:
140.19
Beilstein:
2018
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
自己発火温度
770 °F
強熱残分
≤0.1%
損失
≤2.0% loss on drying
white
mp
280 °C (subl.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble
微量陽イオン
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
SMILES記法
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI Key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.hygroscopic Storage class (TRGS 510): Flammable solid hazardous materials.
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F - closed cup
引火点(℃)
250 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
797979-500G:
797979-1KG:
797979-BULK:
797979-250G:
797979-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.