グレード
for electrochemical analysis
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
≥99.0%
フォーム
crystals
mp
155-161 °C (lit.)
159-162 °C
溶解性
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BF4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
86896-5G:4548173181745
86896-BULK:
86896-VAR:
86896-INTR:
86896-25G:4548173181738
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック