Merck
B1120000
ビペリデン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-(5-ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エニル)-1-フェニル-3-(1-ピペリジニル)プロパン-1-オール 塩酸塩, アキネトン, アキノフィル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30ClNO
CAS番号:
分子量:
347.92
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
biperiden
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].OC(CCN1CCCCC1)(C2CC3CC2C=C3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H29NO.ClH/c23-21(19-7-3-1-4-8-19,11-14-22-12-5-2-6-13-22)20-16-17-9-10-18(20)15-17;/h1,3-4,7-10,17-18,20,23H,2,5-6,11-16H2;1H
InChI Key
RDNLAULGBSQZMP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Biperiden hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ビペリデン塩酸塩は抗パーキンソン病薬であり、非選択的ムスカリン受容体遮断薬です。あらゆるタイプのパーキンソン病(脳炎後パーキンソニズム、突発性パーキンソニズム、動脈硬化性パーキンソニズム)の補助的療法に用いられています。抗精神病薬療法まつわるパーキンソン徴候やパーキンソン症状を改善する目的にも広く用いられています。LD50はラットが750 mg/kg、イヌが340 mg/kgです。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B1120000-60MG:
B1120000-1EA:
B1120000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)