Merck
I2892
Sigma-Aldrich
イフェンプロジル (+)-酒石酸塩
別名:
α-(4-ヒドロキシフェニル)-β-メチル-4-ベンジル-1-ピペリジンエタノール (+)-酒石酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C21H27NO2)2 · C4H6O6
CAS番号:
分子量:
800.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
保管温度
room temp
品質水準
SMILES記法
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.CC(C(O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(CC2)Cc3ccccc3.CC(C(O)c4ccc(O)cc4)N5CCC(CC5)Cc6ccccc6
InChI
1S/2C21H27NO2.C4H6O6/c2*1-16(21(24)19-7-9-20(23)10-8-19)22-13-11-18(12-14-22)15-17-5-3-2-4-6-17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*2-10,16,18,21,23-24H,11-15H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
DMPRDSPPYMZQBT-UHFFFAOYSA-N
詳細
イフェンプロジルはフェニルエタノールアミンで、血液循環を刺激します。イフェンプロジルには抗痙攣特性および抗侵害受容特性があります。イフェンプロジルは心的外傷後ストレス障害、脳血管疾患および末梢動脈閉塞性疾患の治療に使用されます。イフェンプロジルは、 Gタンパク質共役型内向き整流性カリウムチャネル(GIRK)を遮断し、α1アドレナリン作用性、N-メチルD-アスパラギン酸およびセロトニン受容体と相互作用します。
アプリケーション
イフェンプロジル(+)-酒石酸塩の用途:
  • KCl誘発性皮質拡延性抑制(CSD)の動物における活動の試験
  • その新皮質錐体細胞における電気生理学の特性および自発的スパイクに対する影響の研究
  • その治療効果の研究
生物化学的/生理学的作用
ポリアミン部位で作用するNMDAアンタゴニストで、神経保護剤です。α-アドレナリン性の中枢/末梢における血管拡張剤です、。α2アドレナリン受容体のリガンドです。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のGlutamate Receptors (Ion Channel Family)[グルタミン酸受容体(イオンチャネル・ファミリー)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は、神経科学研究用に紹介された製品です。他の神経科学研究用製品を閲覧するにはここをクリックしてください。他の分野の研究用の生体活性小分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I2892-VAR:
I2892-25MG-PW:
I2892-10MG-PW:
I2892-25MG:
I2892-10MG:
I2892-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ifenprodil and SL 82.0715 are antagonists at the polyamine site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor.
C Carter et al.
European journal of pharmacology, 164(3), 611-612 (1989-05-30)
Ifenprodil for emotional incontinence in patients with vascular dementia: two case reports.
Akira Kishimoto et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 33(1), 143-145 (2013-01-05)
Ifenprodil for the treatment of flashbacks in adolescent female posttraumatic stress disorder patients with a history of abuse
Sasaki T, et al.
Psychotherapy and Psychosomatics, 82(5), 344-345 (2013)
J Kurihara et al.
European journal of pharmacology, 190(1-2), 23-30 (1990-11-06)
Baroreflex sensitivity assessed from the phenylephrine-induced reflex bradycardia was significantly decreased following 5 min global incomplete cerebral ischemia in pentobarbitalized dogs. Although bilateral vagotomy in the cervical region decreased baroreflex sensitivity by about 50% in sham-operated animals, it hardly affected
Pallab Bhattacharya et al.
Medical hypotheses, 79(4), 516-518 (2012-08-10)
Owing to the intricate and multifaceted pathology of cerebral stroke, multiple drug therapy had long been suggested for effective stroke treatment. Therefore, the development of a potential new combination of drug is necessitated which can bring about desirable improved neuroprotection
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究