メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
sterility testing
microbiology
適合性
anaerobic bacteria
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
アプリケーション
構成
プロテオースペプトン 10.00
ウシ由来インフュージョン 17.50
デキストロース 5.00
塩化ナトリウム 5.00
リン酸二カリウム 2.00
チオグリコール酸ナトリウム 0.50
メチレンブルー 0.002
寒天 0.50
調製ノート
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B2551-500G:
B2551-VAR:
B2551-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques