Merck
BP520
フェントラミン メタンスルホン酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-(N-[m-ヒドロキシフェニル]-p-トルイジノメチル)イミダゾリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C17H19N3O · CH3SO3H
CAS番号:
分子量:
377.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
phentolamine
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
180-182 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C17H19N3O.CH4O3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;1-5(2,3)4/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
OGIYDFVHFQEFKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Phentolamine mesilate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Phentolamine Injection
  • 生物化学的/生理学的作用
    α-アドレナリンレセプタ-アンタゴニストであり、末梢血管拡張剤です。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Respiratory system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP520:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    Lot/Batch Number
    申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
    文書ライブラリにアクセスする
    Yuan Liu et al.
    BioFactors (Oxford, England), 46(3), 454-464 (2020-01-04)
    Little is known about the influence of central nesfatin-1 on lipid metabolism under diabetic conditions. The main objective of this study was to characterize the mechanisms by which central nesfatin-1 regulates lipid metabolism in streptozotocin (STZ)-induced type 2 diabetes mellitus