Merck
BP885
エトポシド
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
4′-ジメチルエピポドフィロトキシン9-(4,6-O-エチリデン-β-D-グルコピラノシド), VP-16-213
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H32O13
CAS番号:
分子量:
588.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
etoposide
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]5CO[C@@H](C)O[C@H]5[C@H](O)[C@H]4O)c6cc7OCOc7cc26
InChI
1S/C29H32O13/c1-11-36-9-20-27(40-11)24(31)25(32)29(41-20)42-26-14-7-17-16(38-10-39-17)6-13(14)21(22-15(26)8-37-28(22)33)12-4-18(34-2)23(30)19(5-12)35-3/h4-7,11,15,20-22,24-27,29-32H,8-10H2,1-3H3/t11-,15+,20-,21-,22+,24-,25-,26-,27-,29+/m1/s1
InChI Key
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Etoposide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Etoposide Oral Solution
  • Etoposide Capsules
  • Etoposide Infusion
  • 生物化学的/生理学的作用
    エトポシドは、トポイソメラーゼIIおよびDNAと複合体化してDNA二本鎖および一本鎖開裂を強化すると共に再連結を可逆的に阻害する抗癌剤です。 細胞周期のS相およびG2相で細胞周期をブロックします。正常細胞株および腫瘍細胞株でアポトーシスを誘導します。腫瘍癌タンパク質Mdm2の合成を阻害し、Mdm2を過剰発現している腫瘍細胞株のアポトーシスを誘発します。
    包装
    Unit quantity: 150 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazardExclamation mark
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    適用法令
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    BP885:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)