About This Item
化学式:
(COO)2Ca · H2O
CAS番号:
分子量:
146.11
Beilstein:
3757668
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Ca++].[H]O[H].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.Ca.H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;1H2/q;+2;/p-2
InChI Key
LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。 更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
シュウ酸カルシウム一水和物EP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください。
その他情報
販売が制限されることがあります。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C0350000-1EA:
C0350000-500MG:
C0350000:4548174017463
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhu Wang et al.
Urolithiasis, 47(3), 225-234 (2018-06-28)
To study the expression profiles of lncRNA and mRNA in the calcium oxalate monohydrate-attached HK-2 cells, and investigate the association between critical lncRNA expression level and renal injury. The HK-2 cells were treated with crystal suspension of calcium oxalate. The
Haoran Liu et al.
Theranostics, 10(16), 7319-7334 (2020-07-10)
Intrarenal calcium oxalate (CaOx) crystals induce renal tubular epithelial cells (TECs) injury and inflammation, which involve Toll-like receptor 4 (TLR4)/interferon regulatory factor 1 (IRF1) signaling. Additionally, infiltrating macrophages (Mϕs) might influence intrarenal CaOx crystals and CaOx-induced renal injury. Although the
L M Warren et al.
Physics in medicine and biology, 58(7), N103-N113 (2013-03-09)
Aluminium is often used as a substitute material for calcifications in phantom measurements in mammography. Additionally, calcium oxalate, hydroxyapatite and aluminium are used in simulation studies. This assumes that these materials have similar attenuation properties to calcification, and this assumption
Elaine M Worcester et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 305(11), F1574-F1584 (2013-10-04)
The sequence of events by which primary hyperoxaluria type 1 (PH1) causes renal failure is unclear. We hypothesize that proximal tubule (PT) is vulnerable because oxalate secretion raises calcium oxalate (CaOx) supersaturation (SS) there, leading to crystal formation and cellular
Jonathan D Harper et al.
The Journal of urology, 190(3), 1090-1095 (2013-04-16)
Focused ultrasound has the potential to expel small stones or residual stone fragments from the kidney, or move obstructing stones to a nonobstructing location. We evaluated the efficacy and safety of ultrasonic propulsion in a live porcine model. Calcium oxalate