Merck
P0963
Sigma-Aldrich
シュウ酸カリウム 一水和物
BioXtra, ≥98.5%
別名:
エタン二酸, シュウ酸 カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(COOK)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
184.23
Beilstein:
3752576
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥98.5%
フォーム
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.01% Insoluble matter
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.002%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • N self-doped hierarchically porous carbon derived from biomass as an efficient adsorbent for the removal of tetracycline antibiotics.: This study explores the use of nitrogen self-doped hierarchically porous carbon, derived from biomass, in removing tetracycline antibiotics from aqueous solutions. Potassium oxalate monohydrate is involved in the synthesis process, contributing to the material′s enhanced adsorption capacity. (Wang et al., 2022).
  • The influence of additives and metal rods on the nucleation and growth of gas hydrates.: This study investigates how different additives, including potassium oxalate monohydrate, and metal rods influence the nucleation and growth of gas hydrates. The findings have significant implications for the development of methods to control hydrate formation in pipelines and other industrial settings. (Li et al., 2005).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
P0963-BULK:
P0963-500G:4548173205021
P0963-VAR:
P0963-100G:4548173205014
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L Sosvorová et al.
Physiological research, 63(4), 521-527 (2014-06-09)
Increased homocysteine levels in serum are typical features of neurodegenerative brain diseases including hydrocephalus. The most frequent therapeutic approach consists of the insertion of a shunt, connecting the brain ventricles to an alternative drainage site. To decide whether the patient