Merck
C0426000
オクタン酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
カプリル酸, 酸C8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6COOH
CAS番号:
分子量:
144.21
Beilstein:
1747180
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 78 °C)
APIファミリー
caprylic acid
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Caprylic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C0426000-200MG:
C0426000-1EA:
C0426000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
デカン酸 analytical standard
Supelco
21409
デカン酸
デカン酸 ≥98.0%
Sigma-Aldrich
C1875
デカン酸
ヘキサン酸 analytical standard
Supelco
21529
ヘキサン酸
グリシン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
G0450000
グリシン
Romain Harmancey et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(10), 3966-3978 (2013-07-05)
Diabetic patients with acute myocardial infarction are more likely to die than nondiabetic patients. In the present study we examined the effect of insulin resistance on myocardial ischemia tolerance. Hearts of rats, rendered insulin resistant by high-sucrose feeding, were subjected
Hong-Fei Tong et al.
Journal of chromatography. A, 1285, 88-96 (2013-03-12)
Hydrophobic charge-induction chromatography (HCIC) is a novel downstream bioprocessing technology for antibody purification and it has several advantages over traditional purification processes. However, its separation selectivity still needs to be improved. In this work, sodium caprylate (NaCA) was used as
F Perri et al.
Italian journal of gastroenterology and hepatology, 30(2), 211-217 (1998-07-24)
Non-invasive evaluation of gastric emptying is generally performed by scintigraphy which is, however, not always applicable and is not suitable for children and child-bearing women. Recently, a new method based on stable isotope breath testing has been introduced in clinical
K M Morrill et al.
Journal of dairy science, 95(7), 3987-3996 (2012-06-23)
Our objectives were to evaluate the use of refractometry as a means of estimating immunoglobulin G (IgG) concentration of bovine maternal colostrum (MC) and determine if fractionation of MC using caprylic acid (CA) improved estimates of IgG. Samples (n=85) of
Sara Janssen et al.
PloS one, 7(6), e40168-e40168 (2012-07-07)
Ghrelin is an important regulator of energy--and glucose homeostasis. The octanoylation at Ser(3) is essential for ghrelin's biological effects but the mechanisms involved in the octanoylation are unknown. We investigated whether the gustatory G-protein, α-gustducin, and the free fatty acid