Merck
D0638
Supelco
ジブカイン 塩酸塩
analytical standard, ≥99%
別名:
2-ブトキシ-N-(2-ジエチルアミノエチル)-4-キノリンカルボキサミド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H29N3O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
379.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
99-101 °C (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
InChI Key
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dibucaine hydrochloride is a quinolone derivative, which can be prepared using isatin as the starting material followed by a series of reactions. It is a local anesthetic agent.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
強力で、長時間作用性の局所麻酔薬
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D0638-25G:
D0638-5G:
D0638-10G:
D0638-BULK:
D0638-1G:
D0638-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jason Ewanicki et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 58(8), 733-744 (2020-04-17)
Tube to tube volume difference presents a challenge in obtaining correct external standard quantitative NMR (esqNMR) results. Deuterium (2 H) NMR is easily observable, intrinsically quantitative, present in all samples, free of interfering signals, and insensitive to probe tune/match and
Fisher's Contact Dermatitis (2008)
Profiles of Drug Substances, Excipients, and Related Methodology (1983)