安全性情報
D2200000
Dimeticone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dimeticone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Si](O[Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dimeticone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D2200000-200MG:
D2200000:
D2200000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stability indicating HPLC method development and validation for simultaneous determination of dimethicone and mosapride in bulk and tablet dosage form.
Pal N, et al.
Der Pharmacia Lettre, 8(6), 1-9 (2016)
Integrated Pharmacy Case Studies (2015)
Quantitation of dimethicone in lotions using Fourier transform infrared spectral subtraction.
Sabo M, et al.
Journal of Society of Cosmetic Chemists of Japan, 35, 273-281 (1984)