Merck
D2920000
ジソピラミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
α-ジイソプロピルアミノエチル-α-フェニルピリジン-2-アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H29N3O
CAS番号:
分子量:
339.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
disopyramide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)N(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
InChI
1S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25)
InChI Key
UVTNFZQICZKOEM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Disopyramide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
クラスIA抗不整脈薬であり、ナトリウムチャネルブロッカ-です。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D2920000:
D2920000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
L Sathyavagiswaran
Journal of forensic sciences, 32(6), 1813-1818 (1987-11-01)
Disopyramide is an oral antiarrhythmic drug which reduces conduction velocity, prolongs duration of action potential and the effective refractory period, and exerts vagolytic properties. The drug is usually well absorbed orally. The principal use of the drug is to suppress
C Barnay
Annales de cardiologie et d'angeiologie, 41(8), 449-453 (1992-10-01)
Disopyramide is a Vaughan-Williams class Ia antiarrhythmic, which is distinguished by its anticholinergic activity, which is due to its active metabolite: mono-N-alkyl disopyramide. In cells with a rapid response, such as those in the His-Purkinje tissue, it depresses conduction. In
S Y Kim et al.
Drug safety, 5(6), 393-420 (1990-11-01)
Quinidine, procainamide and disopyramide are antiarrhythmic drugs in the class 1A category. These drugs have a low toxic to therapeutic ratio, and their use is associated with a number of serious adverse effects during long term therapy and life-threatening sequelae
R N Brogden et al.
Drugs, 34(2), 151-187 (1987-08-01)
Disopyramide is a widely used class IA antiarrhythmic drug with a pharmacological profile of action similar to that of quinidine and procainamide. Over the past 10 years disopyramide has demonstrated its efficacy in ventricular and atrial arrhythmias. In therapeutic trials
J P Fauchier et al.
Archives des maladies du coeur et des vaisseaux, 84(4), 553-560 (1991-04-01)
Moricizine chlorhydrate (Ethmozine), a relatively unknown antiarrhythmic agent in France, is a derivative of Phenothiazine, related to the Vaughan-Williams Class IB drugs. A randomised, double-blind, crossover trial with Disopyramide 600 mg/day after a placebo period in 10 patients with ventricular