E1680000
エストリオール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,3,5(10)-エストラトリエン-3,16α,17β-トリオール, 16α-ヒドロキシエストラジオール, 3,16α,17β-トリヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
estriol
メーカー/製品名
EDQM
mp
280-282 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChI Key
PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
E1680000:
E1680000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)