PHR2800
エストリオール
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
1,3,5(10)-エストラトリエン-3,16α,17β-トリオール, 16α-ヒドロキシエストラジオール, 3,16α,17β-トリヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP BP752
traceable to Ph. Eur. E1680000
traceable to USP 1254508
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
estriol
フォーム
powder
包装
pkg of 200 mg
mp
280-282 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChI Key
PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2800-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)